Fontos dokumentumok
16336
Nutrient Broth No 3, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Vegitone Nutrient Broth No 3
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
peptone (vegetable), 5.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
vegetable extract, 1.5 g/L
yeast extract, 1.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
alkalmasság
nonselective for bacteria (General Media)
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?