Merck
19344
Millipore
LB Agar, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Luria Bertani Agar, Vegitone, Vegitone LB Agar
Méret kiválasztása
500 G
40 600,00 Ft
40 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 G
40 600,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41171605
NACRES:
NA.85
40 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptone (vegetable), 10.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical
microbiology
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Általános leírás
LB Agar, Vegitone may be used as a culture media for the cultivation of Agrobacterium tumefaciens for the production of transgenic Citrus plants via Agrobacterium-mediated transformation.[1]
Alkalmazás
LB Agar Vegitone is free of animal derived material. It is used for the cultivation and maintenance of recombinant strains of Escherichia coli and may be used for routine cultivation of not particularly fastidious microorganisms.
Elkészítési megjegyzés
Suspend 35.0 g in 1000 ml distilled water. Heat to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes. Dispense as desired.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Citrus transformation using mature tissue explants.
Agrobacterium protocols, 259- 273 (2015)
Helen K Alexander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(32), 19455-19464 (2020-07-25)
A better understanding of how antibiotic exposure impacts the evolution of resistance in bacterial populations is crucial for designing more sustainable treatment strategies. The conventional approach to this question is to measure the range of concentrations over which resistant strain(s)