Fontos dokumentumok
04163
Nutrient Agar No 2, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Vegitone Nutrient Agar No 2
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 6579-1:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
peptone (vegetable), 5.0 g/L
vegetable extract, 3.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring
microbiology
alkalmasság
nonselective for bacteria (General Media)
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?