W210901
L-Ascorbic acid
FCC, FG
Szinonimák:
L-AA, L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.3013
FDA 21 CFR 182.8013
Teszt
99.0-100.5% (iodometric)
form
crystalline
powder or crystals
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
oldhatóság
water: soluble 176 g/L at 20 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
green
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Géninformáció
human ... SLC23A2(9962)
Alkalmazás
- Integrated metabolomics of big six Escherichia coli on pea sprouts to organic acid treatments.: Explores the antimicrobial effects of organic acids including L-Ascorbic acid on E. coli strains, offering insights into its use in food safety practices (Wang Y et al., 2022).
- Molecular Scalpel to Chemically Cleave Metal-Organic Frameworks for Induced Phase Transition.: Although not directly related to typical biochemical applications of L-Ascorbic acid, this innovative research uses it in material science to influence molecular structures, which could inform nanotechnology applications in biochemistry (Zhou X et al., 2021).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?