Fontos dokumentumok
250295
1,8-Diiodooctane
98%, contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Octamethylene diiodide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.5653 (lit.)
bp
167-169 °C/6 mmHg (lit.)
sűrűség
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
ICCCCCCCCI
InChI
1S/C8H16I2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- to improve the morphology and the efficiency of bulk heterojunctions solar cells, based on the regioregular poly(3-hexylthiophene) and a soluble fullerene derivative
- to improve the power conversion efficiency of polymer solar cells
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)