Merck
252751
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
99%
Szinonimák:
3-Ethoxy-p-anisaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OC6H3(OCH3)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder, crystals or chunks
mp
51-53 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCOc1cc(C=O)ccc1OC
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10-6-8(7-11)4-5-9(10)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAMZHXWLGRQSJS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde is a derivative of vanillin.
Alkalmazás
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde may be used to synthesize Compound of Designation red 10 binding (CDr10b) to investigate its role in neuroinflammatory diseases.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)