Merck
173606
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzaldehyde
99%
Szinonimák:
p-Ethoxybenzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.17
Beilstein:
386863
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.559 (lit.)
bp
255 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
sűrűség
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OCC)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-7H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Ethoxybenzaldehyde was used as an anti-inflammatory and prostaglandin E2 suppressor in skin lightening agents.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Elizabeth T T Makino et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 12(3), s16-s20 (2013-04-03)
Skin lightening preparations are used by people all over the world for a diverse range of dermatologic indications. Hydroquinone (HQ) is the gold standard and remains the only prescription product available in the United States for the treatment of generalized