Fontos dokumentumok
247561
Ammonium citrate dibasic
ACS reagent, 98%
Szinonimák:
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.8 (vs air)
Teszt
98%
98.0-103.0% (ACS specification)
Forma
solid
szennyeződések
oxalate, passes test (lim ~0.05%)
≤0.005% insolubles
izzítási maradék
≤0.01%
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)