Fontos dokumentumok
1.01154
Supelco
di-Ammonium hydrogen citrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
di-Ammonium hydrogen citrate, Ammonium citrate dibasic, Diammonium hydrogen citrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14N2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
221-146-3
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.0-102.0% (alkalimetric)
form
solid
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.01% (as sulfate)
pH
3.3-5.3 (23 g/L in H2O)
sűrűség
1.48 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400‑600 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.05%)
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • An EPR and optical absorption study of VO2+ ions in di-ammonium hydrogen citrate [(NH4)2C6H6O7] single crystals.: This research examines the electronic paramagnetic resonance and optical properties of VO2+ ions in di-ammonium hydrogen citrate, which could influence analytical techniques in chemistry and materials science (Karabulut and Tufan, 2008).
Kapcsolódás
Replaces: AX1285-1; AX1285; AX1285-3; AX1285-20
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (0.1 mol/L): 3.3 - 5.3
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Oxalate (C₂O₄): passes test (Limit about 0.05 %)
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3