Fontos dokumentumok
25102
Ammonium citrate dibasic
puriss., ≥98%
Szinonimák:
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.8 (vs air)
Minőségi szint
grade
puriss.
Teszt
≥98%
szennyeződések
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
kation nyomok
Fe: ≤10 mg/kg
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?