Merck
61224
Supelco
N-Succinimidyl 4-(dimethylamino)benzoate
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
1-{[4-(Dimethylamino)benzoyl]oxy}pyrrolidine-2,5-dione, 4-(Dimethylamino)benzoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, 4-(Dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H14N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.26
Beilstein:
1479401
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for HPLC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
minőség
LiChropur
technika/technikák
HPLC: suitable
SMILES string
CN(C)C1=CC=C(C(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FNGFZOAQGYOQTG-UHFFFAOYSA-N
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)