Fontos dokumentumok
Z264415
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1710, volume 100 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
stainless steel needle (PTFE coated tip)
tűméret
22 ga
Jellemzők
needle type fixed
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 81050
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
100 μL
Általános leírás
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques
Don P. Wolf
Springer Science & Business Media, 192-192 (2012)