Fontos dokumentumok
20738
Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
725N, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Szinonimák:
Hamilton® Syringe 725N 250UL
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
stainless steel needle (point style 2)
tűméret
22s ga (bevel tip)
Jellemzők
needle type N (cemented needle)
point style 2
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80700
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
250 μL
Általános leírás
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)