összetétel
Dye content, 60%
λmax
400 nm
ε (extinkciós együttható)
≥8000 at 252-258 nm in water at 0.02 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1=NN(C(=O)C1\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c3cc(Cl)c(cc3Cl)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12Cl2N4O7S2.2Na/c1-8-15(20-19-9-2-4-10(5-3-9)30(24,25)26)16(23)22(21-8)13-6-12(18)14(7-11(13)17)31(27,28)29;;/h2-7,15H,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTZLWXQKVFFWLY-LLIZZRELSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?