Fontos dokumentumok
1.19253
Supelco
Cyanuric Acid Test, photometric
photometric, 2-160 mg/L (cyanuric acid), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Cyanuric Acid Test, photometric, 2-160 mg/L (cyanuric acid), Spectroquant®
termékcsalád
Spectroquant®
Minőségi szint
használat
sufficient for 100 tests
specifikus analit(ok)
cyanuric acid
mérési tartomány
2-160 mg/L (cyanuric acid)
technika/technikák
photometry: suitable
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
észlelési módszer
photometric (Turbidity)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Method: photometric 2 - 160 mg/l Spectroquant®
This Spectroquant® Cyanuric Acid Reagent Test has especially been designed for the accurate determination of the cyanuric acid concentration in pool and spa water samples.
Method applied: Cyanuric acid reacts with a triazine derivative to form a slightly soluble precipitate. The resulting turbidity is measured in the photometer (turbidimetric method).
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Analízis megjegyzés
Performance test: conforms
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.