Fontos dokumentumok
8.20358
Sigma-Aldrich
Cyanuric acid
for synthesis
Szinonimák:
Cyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, Isocyanuric acid
About This Item
Lineáris képlet:
C3N3(OH)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-618-0
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.0001 Pa ( 25 °C)
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
7700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.0 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
320-330 °C (decomposition)
oldhatóság
2 g/L
sűrűség
2.5 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
550 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1