Fontos dokumentumok
8.22322
Sigma-Aldrich
Phosphorus trichloride
for synthesis
Szinonimák:
Phosphorus trichloride, Phosphorus(III) chloride, Phosphorus chloride
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-749-3
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (argentometric)
bp:
76 °C/1013 hPa
gőznyomás:
131 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
131 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (argentometric)
Forma
liquid
hatékonyság
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
76 °C/1013 hPa
mp
-94 °C
sűrűség
1.57 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
P(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for synthesis
Alkalmazás
Phosphorus trichloride (PCl3) can be used as:
  • A chlorinating agent for the alcohols, aldehydes, ketones, and carboxylic acids.
  • A reagent to convert alcohols, diols, and phenols to phosphites.
  • A reducing agent to reduce sulfoxides, amine N-oxides, and hydroxy amides to corresponding sulfides, amines, and amides.
It can also be used as a reagent to synthesize:
  • Phosphaindolizines and thiazolodiazaphospholes by reacting with quaternary ammonium salts.
  • Phosphorus-containing ligand molecules via the introduction of the phosphorus atom.
  • Benzidronate by treating with phenylacetic acid and phosphorous acid in methanesulfonic acid, followed by hydrolysis.
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric)≥ 99.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.572 - 1.574
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Phosphorus (III) Chloride
Moder Kenneth P
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Efficient synthesis of benzidronate applying of phosphorus trichloride and phosphorous acid.
Grun A, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 12(1), 78-84 (2015)