Fontos dokumentumok
225568
Tetrapropylammonium bromide
98%
Szinonimák:
N,N,N-Tripropyl-1-propanaminium bromide
Teszt
98%
form
crystals
SMILES string
[Br-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- ZSM-5 zeolite, which is a major catalyst in the petroleum and fine chemical industries.
- Microporous and mesoporous materials that have potential applications in electronics (conducting polymers) and catalysis.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)