Fontos dokumentumok
12669
Potassium thiosulfate
≥95%
Szinonimák:
Dipotassium thiosulfate, Thiosulfuric acid (H2S2O3), potassium salt (1:2), Thiosulfuric acid, dipotassium salt
Teszt
≥95%
Forma
solid
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2K.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- For the preparation of aqueous biphasic systems (ABS) for the extraction of organic compounds.
- For the synthesis of polyacrylonitrile nanoparticles by dispersion/emulsion polymerization.
- As a reagent for the pretreatment of graphite powder to synthesize graphene oxide from it by Hummers′ method.
- As an initiator to synthesize organosilicon-based adsorbent to remove iron from crude phosphoric acid.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?