Fontos dokumentumok
254304
Lithium tetraborate
≥99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Dilithium tetraborate
Teszt
≥99.995% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
760-880 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
sűrűség
≥0.25 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
InChI
1S/B4O7.2Li/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;/q-2;2*+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?