Fontos dokumentumok
1615107
USP
Sodium thiosulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Sodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sodium thiosulfate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1