Fontos dokumentumok
12479
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 230-400 mesh
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Silica gel, technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 60Å, 230-400 mesh particle size, Ca 0.1-0.3 %
grade
technical grade (w/ Ca, ~0.1%)
Minőségi szint
leírás
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
for preparative liquid chromatography
Forma
powder
összetétel
Ca, 0.1-0.3%
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
500 m2/g , approx.
Mátrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
230-400 mesh
40-63 μm
pórusméret
60 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Silica gel was used on glass plates for preparative TLC and on aluminium sheets for analytical TLC.
- Silica gel was used in vacuum chromatography and TLC.
- Silica gel was used in column chromatography.
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?