Fontos dokumentumok
60740
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (puriss), 70-230 mesh
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Silica gel, high-purity grade (puriss), pore size 60 Å, 70-230 mesh, for column chromatography
grade
high-purity grade (puriss)
Minőségi szint
leírás
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
500 m2/g
Mátrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
63-200 μm
70-230 mesh
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å
pH
6.0-7.5 (25 °C, 10% in H2O)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?