Fontos dokumentumok
60738
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 220-440 mesh
About This Item
Javasolt termékek
product name
Silica gel, high-purity grade, pore size 60 Å, 220-440 mesh particle size, 35-75 μm particle size, for flash chromatography
grade
high-purity grade
Minőségi szint
leírás
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
form
powder or crystals
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
500 m2/g
matrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
220-440 mesh
35-75 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Alkalmazás
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?