1.01969
Silica gel with indicator (orange gel),
granulate ~ 1 - 3 mm
Szinonimák:
Orange Silica Gel
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for EPA OTM-45
Minőségi szint
Forma
granular
külső felület
700 m2/g
veszteség
≤2.0% loss on drying, 140°C
részecskeméret
1-3 mm
pórusméret
2.0-2.5 nm
kapacitás
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
alkalmazás(ok)
histology
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Related Categories
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Loss on drying (140 °C): ≤ 2.0 %
Bulk density: about 70
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.