Fontos dokumentumok
1.01972
Supelco
Silica gel with moisture indicator (brown gel)
desiccant ~ 1 - 4 mm
Szinonimák:
Brown Silica Gel
About This Item
UNSPSC kód:
41123003
NACRES:
NB.51
Ügynökség
suitable for EPA OTM-45
Minőségi szint
form
granular
külső felület
700 m2/g
veszteség
≤2.0% loss on drying, 150°C
részecskeméret
1-4 mm
pórusméret
2.0-2.5 nm
pH
2-10 (50 g/L in H2O, slurry)
mp
>1000 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Silica gel with moisture indicator (brown gel) is commonly used as a desiccant in laboratories. Silica brown gel changes its color from brown to yellowish at water uptake from the atmosphere.
Analízis megjegyzés
Bulk density: about 75
Loss on drying (150 °C): ≤ 2.0 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20.0 %
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.