Merck
492086
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Cyclohexyl alcohol-1-13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CC5H11OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
sűrűség
0.957 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O[13CH]1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPXRVTGHNJAIIH-PTQBSOBMSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)