Merck
09724
Sigma-Aldrich
Ammonium chloride
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Ammonii chloridum, Salmiac
About This Item
Lineáris képlet:
NH4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
53.49
Beilstein:
4371014
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
eCl@ss:
38050207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Forma:
crystalline powder
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.9 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 160.4 °C)
Forma
crystalline powder
mp
340 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cyrill A Rentsch et al.
European urology, 66(4), 677-688 (2014-03-29)
Whether the commonly used bacillus Calmette-Guérin (BCG) strains Connaught and Tice confer different treatment responses in non-muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) is unknown. To compare clinical efficacy, immunogenicity, and genetics of BCG Connaught and Tice. A prospective randomized single-institution trial with
Christine Burkard et al.
PloS one, 9(7), e101762-e101762 (2014-07-16)
Studies of viral entry into host cells often rely on the detection of post-entry parameters, such as viral replication or the expression of a reporter gene, rather than on measuring entry per se. The lack of assays to easily detect
Allison L Boyd et al.
The Journal of experimental medicine, 211(10), 1925-1935 (2014-09-03)
Allogeneic hematopoietic stem cell (HSC) transplantation (HSCT) is currently the leading strategy to manage acute myeloid leukemia (AML). However, treatment-related morbidity limits the patient generalizability of HSCT use, and the survival of leukemic stem cells (LSCs) within protective areas of
Nikola Lepse et al.
Rheumatology (Oxford, England), 53(9), 1683-1692 (2014-04-15)
Regulatory B cells (Bregs) constitute a subset of B cells with immunomodulatory properties. Numerical and functional alterations in the Breg compartment have been associated with autoimmunity. The aim of this study was to assess the frequency and function of Bregs
Pontus Lundberg et al.
The Journal of experimental medicine, 211(11), 2213-2230 (2014-10-08)
The majority of patients with myeloproliferative neoplasms (MPNs) carry a somatic JAK2-V617F mutation. Because additional mutations can precede JAK2-V617F, it is questioned whether JAK2-V617F alone can initiate MPN. Several mouse models have demonstrated that JAK2-V617F can cause MPN; however, in