Merck
213330
Sigma-Aldrich
Ammonium chloride
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
Salmiac
About This Item
Lineáris képlet:
NH4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
53.49
Beilstein:
4371014
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
eCl@ss:
38050207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 5210
gőzsűrűség
1.9 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 160.4 °C)
Teszt
≥99.5%
form
powder, crystals or chunks
szennyeződések
≤0.005% insolubles
izzítási maradék
≤0.01%
pH
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
anion nyomok
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Crystals of ammonium chloride (NH4Cl) belong to the cubic crystal system. It can be synthesized by reacting HCl with aqueous ammonia solutions. NH4Cl is formed as a by-product during soda manufactured by Solvay process.
Alkalmazás
Ammonium chloride (NH4Cl) has been used as one of the components of red blood cell (RBC) lysis buffer for use in various studies. It may be used as a catalyst in the preparation 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones.
Inorganic ammonium ions (NH4+) effectively catalyze the aldol condensation of carbonyl compounds. It serves as a source of nitrogen during the preparation of trimethylamine hydrochloride (TMA·HCl).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Mark E Kusek et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e50823-e50823 (2014-01-17)
Mucosal surfaces serve as protective barriers against pathogenic organisms. Innate immune responses are activated upon sensing pathogen leading to the infiltration of tissues with migrating inflammatory cells, primarily neutrophils. This process has the potential to be destructive to tissues if
514502
CorpBase ID (for auto-filling citation data) null
Immune Cell Isolation from Mouse Femur Bone Marrow.
Liu X and Quan N.
Bio-protocol, 5(20) (2015)
Selective Synthesis of Trimethylamine by Catalytic N-Methylation of Ammonia and Ammonium Chloride by utilizing Carbon Dioxide and Molecular Hydrogen.
Beydoun K, et al.
ChemCatChem, 8(1), 135-138 (2016)
Zeina S Khan et al.
Cellular and molecular bioengineering, 13(6), 591-604 (2020-12-08)
Cells in the tumor microenvironment experience mechanical stresses, such as compression generated by uncontrolled cell growth within a tissue, increased substrate stiffness due to tumor cell extracellular matrix (ECM) remodeling, and leaky angiogenic vessels which involve low fluid shear stress.
Cikkek
A savak és bázisok táblázata a savak és bázisok erősségét sorolja fel (a legerősebbtől a leggyengébbig). Egyszerűen használható laboratóriumi referenciatáblázat tudósok, kutatók és laboránsok számára.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.