Fontos dokumentumok
A8311
Antifoam 204
aqueous emulsion for bacterial and mammalian systems
Szinonimák:
organic antifoam
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
emulsion (aqueous)
koncentráció
100% (organic)
sűrűség
1.01 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
(Mammalian (suspension))
bacteria (fermentation)
Alkalmazás
Antifoam 204 has been used:
- in the expression and purification of PUL (PLAP, Ufd3p, and Lub1p) domain
- in fed-batch fermentation
- to prevent bubble formation due in aeration in Luria Bertani (LB) culture medium for bacterial growth
- in the batch fermentation with mineral medium
Komponensek
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
The optimal amount of antifoam required for various applications will need to be determined. Antifoam 204 is soluble in methanol, ethanol, toluene, xylene, perchloroethylene, and cold water at temperatures below 15 °C. It is insoluble in warm water and ethylene glycol.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves