Merck
1.01142
SAFC
Ammonium chloride
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Ammonium chloride, Sal ammoniac
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H4ClN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
53.49
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
235-186-4
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőznyomás
1.3 hPa ( 30 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
>400 °C
hatékonyság
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
oldhatóság
372 g/L (External MSDS)
sűrűség
1.53 g/cm3 at 25 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Aluminium chloride is typically used as buffer and pH modifier, or finds application as mineral salt. It can also be used as an acidifying agent that has expectorant and diuretic effects.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1