Merck
31107-M
Sigma-Aldrich
Ammonium chloride
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Szinonimák:
Salmiac
About This Item
Lineáris képlet:
NH4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
53.49
Beilstein:
4371014
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
eCl@ss:
38050207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
1.9 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 160.4 °C)
Teszt
≥99.5%
form
crystalline powder
szennyeződések
acidity or alkalinity, complies
bromides and iodides, complies
≤0.005% insoluble matter
pH
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
anion nyomok
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0001%
Zn: ≤0.0002%
heavy metals: ≤5 mg/kg (by ICP-OES)
alkalmasság
complies for appearance of solution
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ammonium chloride can be used as a catalyst:
  • To synthesize 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones via solvent-free Biginelli condensation reaction.
  • For the aldol condensation of carbonyl compounds.
  • In the thia-Michael addition reaction of thiols to different α-enones.
It can also be used as:
  • A promoter in the enantioselective hydrogenation of an unprotected β-enamine amides.
  • A pH-adjuster in the preparation of waterborne glucose silicone resin.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ammonium chloride-catalyzed one-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones under solvent-free conditions
Shaabani A, et al.
Tetrahedron Letters, 44, 857-859 (2003)
Identification of ammonium chloride as an effective promoter of the asymmetric hydrogenation of a beta-enamine amide
Clausen A, et al.
Organic Process Research & Development, 10, 723-726 (2006)
Physical and mechanical properties of poplar wood modified by glucose-urea-melamine resin/sodium silicate compound
Liu Q, et al.
Forests, 12, 127-127 (2021)
Ammonium chloride-catalyzed carbon-sulfur bond formation in water
Chen W, et al.
Catalysis Communications, 9, 1079-1081 (2008)
Neutron diffraction study of the crystal structure of ammonium chloride.
Levy, Henri A., and S. W. Peterson.
Physical Review, 86(5), 766-766 (1952)