Fontos dokumentumok
08992
3,4-Dihydroxybenzoic acid
analytical standard
Szinonimák:
Protocatechuic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Phenols in biomass pre-treatment hydrolysates by high-performance liquid chromatography method.
- 3,4-Dihydroxybenzoic acid in wine by high-performance liquid chromatography with a microbore column.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?