Merck
W443095
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzoic acid
≥99%, FG
Szinonimák:
Protocatechuic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(HO)2C6H3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.12
FEMA-szám:
4430
Beilstein:
1448841
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
Flavis-szám:
08.133
NACRES:
NA.21
grade
FG
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥99%
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Chemopreventive in several animal models of carcinogenesis. Blocks cell proliferation in the post-initiation phase.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)