Fontos dokumentumok
126209
2,3-Dihydroxybenzoic acid
99%
Szinonimák:
Hypogallic acid, Pyrocatechuic acid
Teszt
99%
mp
204-206 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to faintly hazy, orange
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?