Fontos dokumentumok
03930590
Protocatechuic acid
primary reference standard
Szinonimák:
3,4-Dihydroxybenzoic acid, Protocatechuic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)