Merck
200174
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
97%
Szinonimák:
2-Bromo-6-methoxynaphthalene, 2-Methoxy-6-bromonaphthalene, 6-Bromo-2-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-2-bromonaphthalene, 6-Methoxynaphth-2-yl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
BrC10H6OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.09
Beilstein:
2043874
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
106-109 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
2-Bromo-6-methoxynaphthalene was used in the synthesis of nabumetone [4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone] by Heck reaction.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation of Au?Ag?Pd trimetallic nanoparticles and their application as catalysts.
Tsai SH, et al.
J. Mater. Sci., 13(5), 978-980 (2003)