Fontos dokumentumok
8.00832
Sigma-Aldrich
Butyl acrylate
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCOO(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
205-480-7
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
147-148 °C/1013 hPa
gőznyomás:
29 hPa ( 50 °C)
gőznyomás
29 hPa ( 50 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
275 °C
hatékonyság
3140 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.1-7.8 % (v/v)
bp
147-148 °C/1013 hPa
mp
-64.6 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 38 °C
oldhatóság
1.7 g/L
sűrűség
0.90 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CCCC)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.898 - 0.899
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup