Fontos dokumentumok
8.00841
Sigma-Aldrich
Methyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Szinonimák:
Methyl acrylate, Methyl propenoate, Acrylic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCOOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.09
Beilstein:
605396
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
202-500-6
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
80 °C (lit.)
gőznyomás:
67.5 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
67.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
874 °F
robbanási határérték
14.5 %
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Kinematikai viszkozitás
10 cSt(23 °C)
bp
80 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -2.7 °C
oldhatóság
60 g/L
sűrűség
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,954 - 0,958
Identity (IR): conforms
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
27.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-2.8 °C - closed cup