Merck
41214
Sigma-Aldrich
O-[(N-Succinimidyl)succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylene glycol
2000, chemical modification reagent amine reactive
Szinonimák:
Polyethylene glycol, O-Methyl-O′-[(N-succinimidyl)succinyl-aminoethyl]polyethylene glycol 2′000, O-Methyl-O′-[2-(succinylamino)-ethyl]polyethylene glycol 2′000 N-succinimidyl ester
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
O-[(N-Succinimidyl)succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylene glycol 2′000,
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
Minőségi szint
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.