Merck
71530
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate
≥98.0% (RT)
Szinonimák:
Rongalite, Sodium formaldehydesulfoxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH3NaO3S · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98.0% (RT)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (RT)
Forma
powder
pH
9.5-10.5
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
sulfinic acid
SMILES string
OCS(O[Na])=O.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate is a versatile reagent that can be used for a wide range of organic transformations such as:
  • A SO2-2anion source for the preparation of sulfones and sultines.
  • Debromination of vicinal dibromoalkanes.
  • Reductive dehalogenation of aldehydes and ketones.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rongalite: a useful green reagent in organic synthesis.
Kotha S, et al.
Chemical Reviews, 112(3), 1650-1680 (2011)
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly