Fontos dokumentumok
22075
(−)-trans-Caryophyllene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
β-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
Teszt
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −10±1°, neat
törésmutató
n20/D 1.499
bp
262-264 °C (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC\C(C)=C\CCC(=C)[C@H]1CC2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
221.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
105.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis