Merck
713171
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
99%
Szinonimák:
N-Ethyl-N-methylpyrrolidinium bromide, [EMPyrr]Br
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H16BrN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98.5% (T)
99%
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (T)
99%
Forma
powder
szennyeződések
≤1.0% water
SMILES string
[Br-].CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.BrH/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHJQQUGSPDBDRM-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide is an ionic liquid that can be prepared by reacting N-methylpyrrolidine with bromoethane. it is conventionally used as a bromine-sequestering agent (BSA) in zinc/bromine redox flow batteries.
Alkalmazás
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide may be used in the preparation of 1-ethyl-1-methylpyrrolidinium lactate, a potential solvent for the separation of hexan-1-ene from hexane. It can also be used to prepare 1-ethyl-1-methylpyrrolidinium tribromide. It can be used as a co-catalyst during the cycloaddition of CO2 with different epoxides to form cyclic carbonates in the presence of a nona-vacant Keggin-type tricarbonyl rhenium derivative catalyst.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of ionic liquids on the dispersion of zinc oxide and silica nanoparticles, vulcanisation behaviour and properties of NBR composites
Maciejewska, M., and M. Zaborski.
Express Polymer Letters, 8.12 (2014)
The influence of ionic liquid additives on zinc half-cell electrochemical performance in zinc/bromine flow batteries.
Rajarathnam GP, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(33), 27788-27797 (2016)
Structural characterization of novel ionic salts incorporating trihalide anions.
Dean PM, et al.
Australian Journal of Chemistry, 62(4), 334-340 (2009)
Estimation of State-of-Charge for Zinc-Bromine Flow Batteries by In Situ Raman Spectroscopy
Lee, Hyun Ju, Dong-Won Kim, and Jung Hoon Yang
Journal of the Electrochemical Society, 164.4, A754-A759 (2017)
Base stable pyrrolidinium cations for alkaline anion exchange membrane applications
Gu, Fenglou, et al.
Macromolecules, 47.19, 6740-6747 (2014)