Fontos dokumentumok
8.03129
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monobutyl ether
for synthesis
Szinonimák:
Diethylene glycol monobutyl ether, Butyl carbitol, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Butyl diglycol
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-961-6
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98% (GC)
bp:
226-234 °C/1013 hPa
gőznyomás:
<1 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
210 °C
hatékonyság
5660 mg/kg LD50, oral (Rat)
4120 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.7-5.9 % (v/v)
pH
7 (20 °C)
Kinematikai viszkozitás
6.1 cSt(20 °C)
bp
226-234 °C/1013 hPa
mp
-68 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 105 °C
sűrűség
0.95 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CCOCCCC)CCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Biopolymeric Anticorrosion Coatings from Cellulose Nanofibrils and Colloidal Lignin Particles.: This study describes the development of a novel anticorrosion coating made from biopolymers, including a discussion on the use of diethylene glycol monobutyl ether as a solvent to disperse components uniformly (Dastpak et al., 2021).
  • The investigation of structural and thermosensitive properties of new phosphazene derivatives bearing glycol and amino acid.: This research article explores the properties of phosphazene derivatives that incorporate glycol structures, detailing methods like NMR and IR spectroscopy where diethylene glycol monobutyl ether may be employed as a solvent in the synthesis process (Uslu and Güvenaltın, 2010).
  • Diethylene glycol mono butyl ether concentrations in room air from application of cleaner formulations to hard surfaces.: This study measures the air concentrations of diethylene glycol monobutyl ether in indoor environments following its application in cleaning agents, demonstrating its volatility and potential inhalation exposure during use (Gibson et al., 1991).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.954
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)