Fontos dokumentumok
B5776
Benzyldodecyldimethylammonium bromide
Szinonimák:
Benzyldimethyldodecylammonium bromide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (TLC)
Forma
powder
molekulatömeg
384.44 g/mol
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHSLHYAUZSPBIU-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?