Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.72 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
899 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
12.4 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.509 (lit.)
n20/D 1.510
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
sűrűség
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?