Merck
1.07462
Supelco
Pyridine
EMPLURA®
Szinonimák:
Pyridine, Azine, Azabenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
79.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191501
EC index szám:
203-809-9
NACRES:
NB.21
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
115 °C/1013 hPa
gőznyomás:
26.7 hPa ( 25 °C)
gőznyomás
26.7 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
482 °C
hatékonyság
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
szennyeződések
≤0.1% Water
párolgási maradék
≤0.01%
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 17 °C
oldhatóság
soluble 1000 g/L
sűrűség
0.982 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pyridine EMPLURA® grade product) is a heterocyclic compound that is used as a solvent for basic lab work and production applications. It offers adequate specifications with the most common parameters and is available in small pack sizes as well as in bulk quantities.
Alkalmazás
  • Stripping voltammetric determination of pyridine-2-aldoxime methochloride at the iron(III) doped zeolite modified glassy carbon electrode.: Demonstrates the use of pyridine-based compounds for enhancing the electrochemical detection of chemical agents, showcasing its application in toxicology and chemical analysis (Mehretie et al., 2012).
  • Forensic analysis of anthraquinone, azo, and metal complex acid dyes from nylon fibers by micro-extraction and capillary electrophoresis.: Pyridine is used in the development of analytical methods for forensic applications, illustrating its role in advanced materials characterization and crime scene analysis (Stefan et al., 2009).
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.982 - 0.984
Evaporation residue: ≤ 0.01 %
Water: ≤ 0.1 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.