Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.72 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
899 °F
robbanási határérték
12.4 %
szennyeződések
Reducing substances, passes test
≤0.002% NH3
0.1% water
párolgási maradék
≤0.002%
törésmutató
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
kation nyomok
Cu: ≤5 ppm
SMILES string
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- complexes with cobalt(II) halides
- pyridine-d5, a deuterated form of pyridine
- ionic liquid matrices (ILMs)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?