Fontos dokumentumok
5.89579
Sigma-Aldrich
Pyridine
99.8%, anhydrous
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
79.10
Beilstein:
103233
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.22
grade:
anhydrous
Teszt:
99.8%
bp:
115 °C (lit.)
gőznyomás:
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.72 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99.8%
öngyulladási hőmérséklet
899 °F
robbanási határérték
12.4 %
törésmutató
n20/D 1.509 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
sűrűség
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup