Fontos dokumentumok
1.94601
Supelco
Pyridine
for analysis EMPARTA® ACS
Szinonimák:
Pyridine, Azine, Azabenzene
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
79.1
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
203-809-9
NACRES:
NB.21
grade
ACS reagent
gőznyomás
26.7 hPa ( 25 °C)
termékcsalád
EMPARTA®
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
482 °C
hatékonyság
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 17 °C
oldhatóság
soluble 1000 g/L
sűrűség
0.982 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for analysis EMPARTA® ACS
Alkalmazás
  • Vinylcyclopropane-Cyclopentene (VCP-CP) Rearrangement Enabled by Pyridine-Assisted Boronyl Radical Catalysis.: This study explores the VCP-CP rearrangement facilitated by pyridine-assisted boronyl radical catalysis, highlighting its implications for synthetic chemistry and potential applications in creating complex molecular structures efficiently (Li et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Evaporation Number: 12.7
Jogi információk
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup